Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium (2-fluorobiphenyl-4-yl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(2-fluorobiphenyl-4-yl)borate
PC11234-1G PC11234-5G
APOSPC11234-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC11234-1G APOSPC11234-5G
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Formule: C₁₂H₈BF₄K
MW: 278,1 g/mol
Point de fusion: 290…294 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235035
Numéro CAS: 850623-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité