Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC11239-25G PC11239-5G
APOSPC11239-25GEA 466 EUR InStock
APOSPC11239-25G APOSPC11239-5G
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₃KN
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115744
Numéro CAS: 850623-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité