Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11240-1G PC11240-5G
APOSPC11240-1GEA 90.2 EUR InStock
APOSPC11240-1G APOSPC11240-5G
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₇BF₃KO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115741
Numéro CAS: 705254-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité