L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Nitrophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate
PC11242-100G PC11242-25G PC11242-5G
APOSPC11242-100GEA 564 EUR InStock
APOSPC11242-100G APOSPC11242-25G APOSPC11242-5G
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BF₃KNO₂
MW: 229.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701627
Numéro CAS: 192863-40-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité