Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039954
Numéro CAS: 438553-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité