Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC11246-25GEA 172 EUR InStock
APOSPC11246-25G APOSPC11246-5G APOSPC11246-1G
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₃KN
MW: 209,02 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115736
Numéro CAS: 850623-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité