2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Chloroacetyl-2,5-difluoroaniline
PC11251-10G PC11251-1G PC11251-5G
APOSPC11251-10GEA 261 EUR InStock
APOSPC11251-10G APOSPC11251-1G APOSPC11251-5G
2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₆ClF₂NO
MW: 205,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00157387
Numéro CAS: 196938-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité