2,4-Difluorobenzoate de méthyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC11254-100G PC11254-25G
APOSPC11254-100GEA 91.6 EUR InStock
APOSPC11254-100G APOSPC11254-25G
2,4-Difluorobenzoate de méthyle 99%
2,4-Difluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆F₂O₂
Point d'ébullition: 128…129 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093799
Numéro CAS: 106614-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité