Antimony(V) fluoride compound with graphite (50:50%)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1131-25G PC1131-5G
APOSPC1131-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC1131-25G APOSPC1131-5G
Antimony(V) fluoride compound with graphite (50:50%)
Antimony(V) fluoride compound with graphite
Easier to handle form of SbF5. Doesn't fume in air. For the exchange of organic chlorides with fluorine.J. Chem. Soc., Chem. Commun., 815 (1973).
Formule: C:SbF₅
MW: 228,75 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236643
Numéro CAS: 59839-60-0
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité