4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Difluorophenylacetylene
PC1156-5G PC1156-1G PC1156-25G
APOSPC1156-5GEA 200 EUR InStock
APOSPC1156-5G APOSPC1156-1G APOSPC1156-25G
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
Formule: C₈H₄F₂
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 54 °C/2mmHg
Densité: 1.144 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059511
Numéro CAS: 143874-13-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité