4-Amino-3-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1163-1G PC1163-5G
APOSPC1163-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1163-1G APOSPC1163-5G
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
4-Amino-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Point de fusion: 71…79 °C
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234072
Numéro CAS: 2247-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité