Baryum fluorure 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1170-100G PC1170-250G PC1170-25G
APOSPC1170-100GEA 59.7 EUR InStock
APOSPC1170-100G APOSPC1170-250G APOSPC1170-25G
Baryum fluorure 99%
Baryum fluorure
Formule: BaF₂
Point d'ébullition: 2260 °C
Point de fusion: 1353 °C
Densité: 4.89 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003450
Numéro CAS: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité