Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: PyFluor
PC1178-5G
APOSPC1178-5GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC1178-5G
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Formule: C₅H₄FNO₂S
MW: 161,15 g/mol
Point de fusion: 29…34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09265513
Numéro CAS: 878376-35-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité