4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1207-100GEA 582 EUR InStock
APOSPC1207-100G APOSPC1207-25G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407960
Numéro CAS: 400-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité