(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1208-100G PC1208-25G PC1208-500G
APOSPC1208-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC1208-100G APOSPC1208-25G APOSPC1208-500G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Peptide coupling reagent.
Formule: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Point de fusion: 154…156 °C (dec.)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077411
Numéro CAS: 128625-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité