3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C/17mmHg
Point de fusion: 27…32 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797501
Numéro CAS: 97509-75-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité