1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1218-1G PC1218-25G PC1218-5G
APOSPC1218-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC1218-1G APOSPC1218-25G APOSPC1218-5G
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol
  • Liquid at room temperature
Formule: C₁₀H₃F₁₉O
MW: 500,1 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320739
Numéro CAS: 232587-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité