2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,5'-(Hexafluoroisopropylidene)di-o-toluidine
PC1224H-25G PC1224H-50G PC1224H-5G
APOSPC1224H-25GEA 328 EUR InStock
APOSPC1224H-25G APOSPC1224H-50G APOSPC1224H-5G
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₇H₁₆F₆N₂
MW: 362,32 g/mol
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039148
Numéro CAS: 116325-74-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité