4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
PC1225G-1G PC1225G-5G PC1225G-25G
APOSPC1225G-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1225G-1G APOSPC1225G-5G APOSPC1225G-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Formule: C₁₅H₁₂F₆N₂
MW: 334,2600 g/mol
Point de fusion: 195…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039146
Numéro CAS: 1095-78-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité