2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(benzoic Acid)
PC1226-100G
APOSPC1226-100GEA 831 EUR InStock
APOSPC1226-100G
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₇H₁₀F₆O₄
MW: 392,25 g/mol
Point de fusion: 272…275 °C
Densité: 1.504 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040931
Numéro CAS: 1171-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité