1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1228C-25GEA 176 EUR InStock
APOSPC1228C-25G APOSPC1228C-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₆F₁₂O₂
MW: 410,16 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C/20mmHg
Point de fusion: 87 °C
Densité: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042091
Numéro CAS: 1992-15-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité