4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
PC1229-100G PC1229-250G PC1229-1KG
APOSPC1229-100GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC1229-100G APOSPC1229-250G APOSPC1229-1KG
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol 98%
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol
Formule: C₁₅H₁₀F₆O₂
MW: 336,24 g/mol
Point d'ébullition: 350…400 °C
Point de fusion: 160…163 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000439
Numéro CAS: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité