Bismuth (V) fluorure 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1230E-10G PC1230E-25G PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA 400 EUR InStock
APOSPC1230E-10G APOSPC1230E-25G APOSPC1230E-5G
Bismuth (V) fluorure 95%
Bismuth (V) fluorure
Formule: BiF₅
MW: 303,97 g/mol
Point de fusion: 550 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015967
Numéro CAS: 7787-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité