2,2-Difluoropropanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1247-1G PC1247-5G
APOSPC1247-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC1247-1G APOSPC1247-5G
2,2-Difluoropropanol
2,2-Difluoropropanol
Formule: C₃H₆F₂O
Point d'ébullition: 97…99 °C
Densité: 1.1642 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 31.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782150
Numéro CAS: 33420-52-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité