1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Allylhexafluoroisopropanol
PC1259-25G PC1259-5G PC1259-1G
APOSPC1259-25GEA 321 EUR InStock
APOSPC1259-25G APOSPC1259-5G APOSPC1259-1G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formule: C₆H₆F₆O
MW: 208,10 g/mol
Point d'ébullition: 42.8 °C/68mmHg
Densité: 1.336 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03092986
Numéro CAS: 646-97-9
EINECS: 613-651-6
ONU: 2924
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité