3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1268-25G PC1268-5G PC1268-1G
APOSPC1268-25GEA 430 EUR InStock
APOSPC1268-25G APOSPC1268-5G APOSPC1268-1G
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97%
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formule: C₃H₃ClF₃I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862016
Numéro CAS: 113402-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité