1,8-Dichlorohexadécafluorooctane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,8-Dichloroperfluorooctane
PC1274-5G
APOSPC1274-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC1274-5G
1,8-Dichlorohexadécafluorooctane 99%
1,8-Dichlorohexadécafluorooctane
Formule: C₈Cl₂F₁₆
MW: 470,97 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C/200mmHg
Densité: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155747
Numéro CAS: 647-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité