1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1278-5G PC1278-100G PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1278-5G APOSPC1278-100G APOSPC1278-25G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzène
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C/24mmHg
Point de fusion: 63…64 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215833
Numéro CAS: 350-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité