Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1285-25G PC1285-5G
APOSPC1285-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC1285-25G APOSPC1285-5G
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Formule: C₆H₈F₂O₃
MW: 166,13 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C/7mmHg
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792443
Numéro CAS: 196202-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité