2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromobenzotrifluorure
APOSPC1330-500GEA 0 EUR InStock
APOSPC1330-500G APOSPC1330-100G APOSPC1330-250G
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène 99%
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 167…168 °C
Densité: 1,652 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000373
Numéro CAS: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité