4-Fluororesorcinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2,4-dihydroxybenzene
PC1341-10G PC1341-25G PC1341-5G
APOSPC1341-10GEA 288 EUR InStock
APOSPC1341-10G APOSPC1341-25G APOSPC1341-5G
4-Fluororesorcinol 98%
4-Fluororesorcinol
Formule: C₆H₅FO₂
MW: 128,10 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03789074
Numéro CAS: 103068-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité