Bromo-3-chloro-4-benzotrifluorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-chloro-α,α,αa-trifluorotoluene
PC1356-100G PC1356-250G PC1356-25G PC1356-500G
APOSPC1356-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC1356-100G APOSPC1356-250G APOSPC1356-25G APOSPC1356-500G
Bromo-3-chloro-4-benzotrifluorure 97%
Bromo-3-chloro-4-benzotrifluorure
Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Point d'ébullition: 188…192 °C
Point de fusion: –23 to –22 °C
Densité: 1.726 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018093
Numéro CAS: 454-78-4
EINECS: 207-226-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité