2-Bromo-3-fluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1362-100G PC1362-25G PC1362-5G
APOSPC1362-100GEA 213 EUR InStock
APOSPC1362-100G APOSPC1362-25G APOSPC1362-5G
2-Bromo-3-fluorotoluène 98%
2-Bromo-3-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Point d'ébullition: 187 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458010
Numéro CAS: 59907-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité