2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1366-25G PC1366-5G
APOSPC1366-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC1366-25G APOSPC1366-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
MW: 224,46 g/mol
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051707
Numéro CAS: 201849-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité