1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1367M-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC1367M-25G APOSPC1367M-5G APOSPC1367M-100G
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène 98%
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Densité: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070747
Numéro CAS: 33863-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité