2-Bromo-5-chlorofluorobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1367R-25G PC1367R-100G
APOSPC1367R-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC1367R-25G APOSPC1367R-100G
2-Bromo-5-chlorofluorobenzène 97%
2-Bromo-5-chlorofluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
Point d'ébullition: 91…92 °C/20mmHg
Densité: 1.678 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079708
Numéro CAS: 1996-29-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité