5-Bromo-2-chlorofluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
PC1368-25G PC1368-10G
APOSPC1368-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC1368-25G APOSPC1368-10G
5-Bromo-2-chlorofluorobenzène 98%
5-Bromo-2-chlorofluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 62…64 °C/9mmHg
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042519
Numéro CAS: 60811-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité