4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC1369M-25GEA 168 EUR InStock
APOSPC1369M-25G APOSPC1369M-5G
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formule: C₄H₃BrClF₃
Point d'ébullition: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039225
Numéro CAS: 374-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité