Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC1374E-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC1374E-1G
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₆H₂BrClF₃N
Point d'ébullition: 80 °C/32mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153072
Numéro CAS: 75806-84-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité