1-Bromo-2,3-difluorobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1381-25GEA 42.3 EUR InStock
ZZ50PC1381 APOSPC1381-25G APOSPC1381-5G APOSPC1381-100G
1-Bromo-2,3-difluorobenzène 97%
1-Bromo-2,3-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C/765mmHg
Densité: 1,724 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061136
Numéro CAS: 38573-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité