4-Bromo-1,2-difluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
PC1383-250G PC1383-500G PC1383-50G
APOSPC1383-250GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC1383-250G APOSPC1383-500G APOSPC1383-50G
4-Bromo-1,2-difluorobenzène 98%
4-Bromo-1,2-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 150…151 °C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.707 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000304
Numéro CAS: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité