6-Fluoro-o-toluidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-6-methylaniline
PC1391-5G PC1391-100G PC1391-25G
APOSPC1391-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1391-5G APOSPC1391-100G APOSPC1391-25G
6-Fluoro-o-toluidine 97%
6-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,1435 g/mol
Point d'ébullition: 88…89 °C/13mmHg
Densité: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06658252
Numéro CAS: 443-89-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité