1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1392-100G
APOSPC1392-100GEA 108 EUR InStock
APOSPC1392-100G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzène 97%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,89 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042183
Numéro CAS: 175278-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité