Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1393D-25G PC1393D-100G PC1393D-10G
APOSPC1393D-25GEA 42.3 EUR InStock
APOSPC1393D-25G APOSPC1393D-100G APOSPC1393D-10G
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₀BrF₂O₃P
Point d'ébullition: 40…41 °C/0.5mmHg
Densité: 1.503 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069118
Numéro CAS: 65094-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité