2-Bromo-4,5-difluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
PC1393N-100G PC1393N-25G
APOSPC1393N-100GEA 364 EUR InStock
APOSPC1393N-100G APOSPC1393N-25G
2-Bromo-4,5-difluorophénol 98%
2-Bromo-4,5-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Densité: 1.829 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070751
Numéro CAS: 166281-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité