3-Bromo-3,3-difluoro-1-propène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1394-1G PC1394-25G PC1394-5G
APOSPC1394-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC1394-1G APOSPC1394-25G APOSPC1394-5G
3-Bromo-3,3-difluoro-1-propène 98%
3-Bromo-3,3-difluoro-1-propène
Formule: C₃H₃BrF₂
MW: 156,96 g/mol
Point d'ébullition: 42 °C
Densité: 1.543 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042185
Numéro CAS: 420-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité