2'-Bromo-4'-fluoroacétanilide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC1394M-500GEA 611 EUR InStock
APOSPC1394M-500G APOSPC1394M-100G
2'-Bromo-4'-fluoroacétanilide 96%
2'-Bromo-4'-fluoroacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
MW: 232,05 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061118
Numéro CAS: 1009-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité