3'-Bromo-4'-fluoroacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1396C-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC1396C-25G APOSPC1396C-10G
3'-Bromo-4'-fluoroacétophénone 97%
3'-Bromo-4'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/12mmHg
Point de fusion: 51…57 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042466
Numéro CAS: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité