2-Bromo-4-fluoroaniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1397-100GEA 39.4 EUR InStock
APOSPC1397-100G
2-Bromo-4-fluoroaniline 99%
2-Bromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C
Point de fusion: 40…41 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042462
Numéro CAS: 1003-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité