2-Bromo-4-fluoroanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC1397T-100G PC1397T-250G PC1397T-25G
APOSPC1397T-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC1397T-100G APOSPC1397T-250G APOSPC1397T-25G
2-Bromo-4-fluoroanisole 97%
2-Bromo-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 88…89 °C/7mmHg
Densité: 1.581 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012014
Numéro CAS: 452-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité